Läs mer
Ammoniumklorid, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11390819
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390819 50 g 50g
11370819 250 g 250g
11380819 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11390819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010632.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Ammoniumklorid finner sin användning som flussmedel vid beredning av metaller för galvanisering, lödning eller tennbeläggning. Även om det huvudsakligen hänvisas till som en kvävekälla gödselmedel, används det också för rengöring av spetsar av lödkolv, hårschampo som förtjockningsmedel, vissa batterier som elektrolyt, garvning, textiltryck, färgning och rengöringsprodukter. I laboratorier används det för att tillverka kylbad och för att producera buffertar. Tillsammans med vissa metaller används det för att åstadkomma vissa reduktioner i organisk syntes. Det kan användas som en prekursor till ammoniumcyanat, som används i Wöhler-syntesen av urea. Det underlättar flera organiska omvandlingar på ett milt och effektivt sätt - till exempel i Ulmann-koppling, kors-aldolkondensation, Claisen-omlagring, reduktion, tia-Michael-addition och syntes av flera monocykliska, fusionerade eller spiro-bicykliska kväveheterocykler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
LEDER N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium chloride
Smältpunkt 340° (sublimering)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 100.00%
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Löslig i flytande ammoniak, aceton, hydrazin och alkohol. Olöslig i dietyleter och etylacetat.
IUPAC-namn aminhydroklorid
Formel vikt 53.49
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.642
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Densitet 1,53 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.