Läs mer
Ammoniumklorid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5–100,5 % (beräkning till det torkade ämnet), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15621030
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621030 1 kg 1kg
15631030 2.5 kg 2.5kg
15651030 6 x 1 kg Paket med 6
15641030 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15621030 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 112091KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    996.27 SEK / 1kg
    Save 68.73 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-namn azanium;klorid
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium Chloride
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur.BP, USP, FCC
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NH4Cl
Beilstein 4371014
LEDER N.Cl
Formel vikt 53,49 g/mol
Procent renhet 99,5 till 100,5 % (kalk till det torkade ämnet)
Kvalitet puriss.
Rester efter antändning ≤0,1 % (som SO4)
Ångtryck 1 mmHg (160,4 °C)
Densitet Ångtäthet: 1,9 (jämfört med luft)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium chloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride