Läs mer
Ammoniumklorid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5-100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15631030 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
Produktkod. 15631030
Brand: Honeywell-Fluka 112092.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-namn azanium;klorid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Chloride
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel NH4Cl
Beilstein 4371014
LEDER N.Cl
Formel vikt 53.49g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.
Rester efter antändning ≤0.1% (as SO4)
Ångtryck 1mmHg (160.4°C)
Densitet Vapor Density: 1.9 (vs air)