Läs mer
Ammoniumklorid, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Chloride |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NH4Cl |
| Beilstein | 4371014 |
| LEDER | N.Cl |
| IUPAC-namn | azanium;klorid |
| Formel vikt | 53,49 g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium chloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.