Läs mer
Ammoniumklorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Paket med 6
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Chloride |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | NH4Cl |
| Beilstein | 4371014 |
| LEDER | N.Cl |
| IUPAC-namn | azanium;chloride |
| Formel vikt | 53.49g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium chloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.