Läs mer
Ammoniumcitrat dibasisk, Solstice
Produktkod. 15660910 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15660910 500 g 500g
15650910 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15660910 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 09831500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    1010.43 SEK / 500g
    Save 94.57 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 3012-65-5
Molekylformel C6H14N2O7
Molekylvikt (g/mol) 226.19
MDL-nummer MFCD00013068
InChI-nyckel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
LEDER [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Citrate Dibasic
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Linjär formel HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Beilstein 4925760
IUPAC-namn azan;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Formel vikt 226,18 g/mol
Procent renhet ≥99 % (T)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Rester efter antändning ≤0,01 % (som SO4)
Densitet Ångtäthet: 1,8 (jämfört med luft)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium citrate dibasic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate dibasic