Läs mer
Ammoniumcitrat tribasisk, 97+%
Produktkod. 11478806
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478806 100 g 100g
11488806 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16973.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    759.65 SEK / 100g
    Save 185.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246,24 g/mol
Litiumnitrat används i keramik, pyroteknik, saltbad, värmeväxlare, kylsystem, raketdrivmedel och i solbatterier. Det fungerar som ett oxidationsmedel som används vid framställning av rödfärgade fyrverkerier och bloss, som en katalysator för att påskynda nedbrytningen av kväveoxider och som ett medium för att lagra värme som tas emot från solen för matlagning. Den appliceras på betongbeläggning för att motstå väderpåverkan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3458-72-8
Molekylformel C6H20N3O7+3
Molekylvikt (g/mol) 246.24
MDL-nummer MFCD00036406
InChI-nyckel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC-namn azan; [3-karboxi-1,3-dihydroxi-4-[oxonio(oxoniumyliden)metyl]butyliden]oxidan
LEDER C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium citrate tribasic
Smältpunkt ∼180 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall >97%
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol.
Formel vikt 243.22
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium citrate tribasic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate tribasic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.