Läs mer
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous, 98%
Produktkod. 11429997
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429997 50 g 50g
11439997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22934.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14590-13-7 | CoH4NO4P | 171.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14590-13-7
Molekylformel CoH4NO4P
Molekylvikt (g/mol) 171.94
MDL-nummer MFCD02683100
InChI-nyckel FCXHHGTWMFGYPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium cobaltous phosphate, ammonium cobalt ii phosphate, ammonium cobalt phosphate, kobaltammoniumphosphat, acmc-20alt0, ammonium cobalt orthophosphate, azanium cobalt 2+ phosphate, phosphoric acid, ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1, ammonium cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid,ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1
PubChem CID 167120
IUPAC-namn azan; kobolt(2+); fosfat
LEDER [NH4+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cobalt(II) phosphate
Namnnotering anhydrous
Kvantitet 50 g
Linjär formel NH4CoPO4
Merck Index 14,513
Formel vikt 171.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.