Läs mer
Ammoniumkobolt(II)fosfatmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15443267
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443267 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15443267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24393.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16827-96-6 | CoH6NO5P | 189.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
CAS 16827-96-6
Kvantitet 50 g
Molekylformel CoH6NO5P
Linjär formel NH4CoPO4·H2O
MDL-nummer MFCD02683114
Merck Index 14,513
Synonym ammonium cobalt ii phosphate monohydrate, acmc-20alsz, ammonium cobalt phosphate hydrate, ammonium cobalt 2+ phosphate-water 1/1/1/1
InChI-nyckel PNSIYUITZYKGRY-UHFFFAOYSA-L
LEDER [NH4+].O.[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC-namn azan;kobolt(2+);fosfat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 189.96
PubChem CID 25021442
Formel vikt 189.96 (171.94 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.