Läs mer
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate, 98%
Produktkod. 11423344
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423344 500 g 500g
11403344 25 g 25g
11413344 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423344 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10627.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13586-38-4 | (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13586-38-4
Molekylformel (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
MDL-nummer MFCD00151049
Synonym Cobalt(II) ammonium sulfate; Cobaltous ammonium sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cobalt (II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt ∼120°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 395.21 (287.13 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.902
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.