Läs mer
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate, 99%
Produktkod. 11394938
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394938 500 g 500g
11304948 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043902.36
Request Bulk or Custom Format
Som spektroskopisk standard, koboltplätering, katalys, keramik
Ammoniumkobolt(II)sulfathexahydrat används som spektroskopisk standard, koboltplätering, katalys och keramik. Det används också i farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13586-38-4
Molekylformel H8CoN2O8S2·6H2O
MDL-nummer MFCD00151049
Synonym Cobalt(II) ammonium sulfate hexhydrate; Cobaltous ammonium sulfate hexahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cobalt (II) sulfate hexahydrate
Smältpunkt ∼120°C (decomposition)
Färg Rosa till rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Linjär formel (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in water, Insoluble in alcohol
Formel vikt 395.22 (287.14 Anhydrous)
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.902 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.