Läs mer
Hach Lange™ Ammoniumkyvetttest
Produktkod. p-8008125
Räckvidd:
2 till 47 mg/L NH4-N
Produktkod. 10000814
Brand: Hach Lange™ LCK303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
Antal tester 25
Räckvidd 2 till 47 mg/L NH4-N
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Testmetod Indofenolblått
Typ Ammoniumkyvetttest
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium, Sample cuvette
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda