Läs mer
Ammonium-d4 Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium-D4 Bromide |
| CAS | 12265-06-4 |
| Molekylformel | Br . D4 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ammonium bromide ((ND4)Br) (6 CI, 8 CI, 9 CI), Ammonium-d4 bromide, Tetradeuteroammonium bromide, Ammonium-D4 Bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/BrHH3N/h1H;1H3/i/hD4 |
| LEDER | [Br-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | tetradeuterioazanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.9671 |
| Formel vikt | 100.9778 g/mol |
| Visa mer |