missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium-d4 Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Chloride-d4 |
| CAS | 12015-14-4 |
| Molekylformel | Cl . D4 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ammonium chloride ((ND4)Cl) (7 CI,8 CI,9 CI), Ammonium chloride-d4, Ammonium-d4 chloride, Deuterated ammonium chloride (ND4Cl), Hydrochloric acid-d, mono(ammoniate-d3), Tetradeuteroammonium chloride, Ammonium chloride-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/ClHH3N/h1H;1H3/i/hD4 |
| LEDER | [Cl-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | tetradeuterioazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 57.516 |
| Formel vikt | 57.028 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?