Läs mer
Ammoniumdiammintetratiocyanatokromat(III)monohydrat, ACS, 93,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ammoniumdiammintetratiocyanatokromat(III)monohydrat används för att fälla ut primära och sekundära aminer som deras ammoniumsalter. Det är ett färgreagens och utfällningsmedel för kvicksilver. Det används också som utfällningsmedel för primära och sekundära aminer och vissa aminosyror. Det är ett reagens som används för kvantitativa studier, inklusive titrimetriska, gravimetriska och spechtometriska analyser. Dessutom har Reinecke-salt också visat sig bestämma koncentrationen av Dimenhydrinat med ett spektrofotometriskt förfarande. Andra studier använder Reineckes salt som en kemisk aktinometer för att beräkna fotonedbrytningen av Manidipin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate (III) monohydrate |
| Färg | Rött |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]·H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,8128 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in dilute hydrochloric acid; Moderately soluble in water; Soluble in alcohol |
| Formel vikt | 354.44 (336.42 Anhydrous) |
| Procent renhet | ≥93.0% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammoniumdiamminetetrathiocyanatochromate(III)monohydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Reinecke salt, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.