Läs mer
Ammoniumdiammintetratiocyanatokromat(III)monohydrat, ACS, 93,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11315039
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315039 100 g 100g
11305039 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087777.22
Request Bulk or Custom Format
Används för att fälla ut primära och sekundära aminer som deras ammoniumsalter
Ammoniumdiammintetratiocyanatokromat(III)monohydrat används för att fälla ut primära och sekundära aminer som deras ammoniumsalter. Det är ett färgreagens och utfällningsmedel för kvicksilver. Det används också som utfällningsmedel för primära och sekundära aminer och vissa aminosyror. Det är ett reagens som används för kvantitativa studier, inklusive titrimetriska, gravimetriska och spechtometriska analyser. Dessutom har Reinecke-salt också visat sig bestämma koncentrationen av Dimenhydrinat med ett spektrofotometriskt förfarande. Andra studier använder Reineckes salt som en kemisk aktinometer för att beräkna fotonedbrytningen av Manidipin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13573-17-6
Molekylformel C4H10CrN7S4·H2O
MDL-nummer MFCD00066638
Synonym Reinecke salt; Ammonium reineckate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate (III) monohydrate
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]·H2O
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8128
Löslighetsinformation Insoluble in dilute hydrochloric acid; Moderately soluble in water; Soluble in alcohol
Formel vikt 354.44 (336.42 Anhydrous)
Procent renhet ≥93.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.