Läs mer
Ammonium Dichromate, 99.5+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 12695157 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12695157 1 kg 1kg
12675157 250 g 250g
12685157 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12695157 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4420/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7789-09-5
Molekylformel Cr2H8N2O7
Molekylvikt (g/mol) 252.06
MDL-nummer 10879
InChI-nyckel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Specifikationer
Smältpunkt 170°C
Färg Orange
pH 3 to 4
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 252.07g/mol
Förpackning Plastic powder jar