Läs mer
Ammoniumdikromat, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11396788
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396788 500 g 500g
11386788 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11396788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013444.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Katalysatorer, källa till rent kväve, i litografi | CAS: 7789-09-5 | Cr2H8N2O7 | 252,06 g/mol
Katalysatorer, källa till rent kväve, inom litografi, tillverkning av pigmentAmmoniumdikromat används i fotogravyr, färgämnesmordant, pigment, inläggning, fotografi, processgravyr, litografi, pyroteknik, glasyrer för porslin och porslins. Det fungerar som katalysator och källa till kväve i laboratoriet och som det fotoaktiva området. Det används också vid tillverkning av alizarin och kromalun. Dessutom används det inom läder- och oljeindustrin för garvning respektive rening. Det är involverat i tillverkningen av fosforraster-TV-skärmar och andra enheter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-09-5
Molekylformel Cr2H8N2O7
Molekylvikt (g/mol) 252.06
MDL-nummer MFCD00010879
InChI-nyckel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC-namn diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dichromate
Smältpunkt 170 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallint
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Löslig i vatten och alkohol. Olöslig i aceton.
Formel vikt 252.1
Kvalitet ACS-reagens
RUO– Endast forskningsanvändning