Läs mer
Ammoniumdikromat, ACS-reagens
Produktkod. 12183761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12183761 500 g Plastflaska 500g
12173761 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12183761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446925000
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-09-5
Molekylformel H8Cr2N2O7
Molekylvikt (g/mol) 252.07
InChI-nyckel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC-namn diazanium;oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxidioxokrom
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dichromate
Smältpunkt 170,0 °C
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (NH4)2Cr2O7
Merck Index 15,512
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 360 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 252.07
Kvalitet ACS-reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.