Läs mer
Ammonium Dichromate, Honeywell
Produktkod. 15600890 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15600890 500 g 500g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15600890 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 09705500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Purum p.a.
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Dichromate
CAS 7789-09-5
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cr2H8N2O7
Linjär formel (NH4)2Cr2O7
MDL-nummer MFCD00010879
UN-nummer 1439
Synonym ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
InChI-nyckel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Molekylvikt (g/mol) 252.06
PubChem CID 24600
Formel vikt 252.06g/mol
Procent renhet ≥97% (RT)
Kvalitet purum p.a.
Densitet Vapor Density: 8.7 (vs air)