Läs mer
Ammoniumdikromat, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Ammonium dichromate |
| CAS | 7789-09-5 |
| Molekylformel | Cr2 O7 . 2 H4 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Chromic acid (H2Cr2O7), ammonium salt (1:2), Chromic acid (H2Cr2O7), diammonium salt (9CI), Dichromic acid (H2Cr2O7), diammonium salt (8CI), Ammonium bichromate, Ammonium chromate ((NH4)2Cr2O7), Ammonium dichromate, Ammonium dichromate(VI), Diammonium dichromate |
| InChI formel | InChI=1S/2Cr.2H3N.7O/h;;2*1H3;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2 |
| LEDER | [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | diazanium; oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxy-dioxokromium |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.06 |
| Formel vikt | 251.9142 |