Läs mer
Ammoniumdihydrogenarsenat, 98 %
Produktkod. p-7049934
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383897 50 g 50g
11373897 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11383897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031493.18
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 13462-93-6 | AsH6NO4 | 158,973 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13462-93-6
Molekylformel AsH6NO4
Molekylvikt (g/mol) 158.973
MDL-nummer MFCD00064864
InChI-nyckel VTWJXWNBCACAAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen arsenate, ammonium arsenate ortho, ammonium dihydrogenarsenate, unii-0kyl9q413a, arsenic acid h3aso4 , monoammonium salt, acmc-20alsv, azanium dihydrogen arsorate, arsenic acid h3aso4 ,ammonium salt 1:1, arsenic acid h3aso4 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166814
IUPAC-namn azan; divätearsorat
LEDER [NH4+].O[As](=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dihydrogen arsenate
Smältpunkt 300 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (337,4 mg/ml vid 0 °C).
Formel vikt 158.98
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.577
Densitet 2.311 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.