Läs mer
Ammoniumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10428400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10428400 1 kg 1kg
10558990 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10428400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4560/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Ammoniumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn fosforsyraamin
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
Färg Vitt
pH 3.8 to 4.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 115.03g/mol
Förpackning Pulverburk av plast