Läs mer
Ammonium Dihydrogen Orthophosphate, Technical, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10548990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
500g, Plastic powder jar
Produktkod. 10548990
Brand: Fisher Chemical A/4520/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
CAS 7722-76-1
Färg White
pH 3.8 to 4.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel H6NO4P
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OP(O)(O)=O
IUPAC-namn phosphoric acid amine
Molekylvikt (g/mol) 115.03
Formel vikt 115.03g/mol
Förpackning Plastic powder jar