Läs mer
Ammoniumdihydrogenfosfat, 98 %
Produktkod. 11498136
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498136 2500 g 2500g
11488136 500 g 500g
11408146 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15283.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 SEK
    1138.65 SEK / 2500g
    Save 281.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Ammoniumdivätefosfat används i stor utsträckning som gödningsmedel, vilket ger fosfor och kväve till växter. Den används som en torr brandsläckare. Det är ett välkänt olinjärt optiskt material för olika optoelektroniska tillämpningar. Den används också i ett smaragdgrönt, ametist- och akvamarinkristallodlingspaket för barn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ammoniumdivätefosfat används i stor utsträckning som gödningsmedel, vilket ger fosfor och kväve till växter. Den används som en torr brandsläckare. Det är ett välkänt olinjärt optiskt material för olika optoelektroniska tillämpningar. Den används också i ett smaragdgrönt, ametist- och akvamarinkristallodlingspaket för barn.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol. Olösligt i aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och natriumhypoklorit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dihydrogen phosphate
Smältpunkt 198 °C till 204 °C
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Densitet 1.803
Merck Index 14,543
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i aceton.
IUPAC-namn fosforsyraamin
Formel vikt 115.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.