Läs mer
Ammoniumdihydrogenfosfat, 99,9 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10358570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358570 100 g Plastflaska 100g
10781851 500 g Plastflaska 500g
11974291 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193701000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dihydrogen phosphate
Smältpunkt 190,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.90%
Linjär formel NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 368 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol, praktiskt taget olöslig i aceton
IUPAC-namn azan; divätefosfat
Formel vikt 115.03
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.