Läs mer
Ammoniumdivätefosfat, 99,999 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11914301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11914301
Brand: Thermo Scientific Acros 436795000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-namn fosforsyraamin
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dihydrogen phosphate
Smältpunkt 190.0°C
Färg Vit eller färglös
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.999%
Linjär formel NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Löslighetsinformation Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Formel vikt 115.03
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.