Läs mer
Ammoniumdivätefosfat, 99 %, för HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12635087 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12635087 250 g Plastflaska 250g
1 options
Produktkod. 12635087 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 447382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.82 SEK
    2797.65 SEK / 250g
    Save 318.17 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dihydrogen phosphate
Smältpunkt 190,0 °C
CAS 7722-76-1
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel H6NO4P
Linjär formel NH4H2PO4
MDL-nummer MFCD00003396
Merck Index 15,541
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OP(O)(O)=O
IUPAC-namn fosforsyraamin
Molekylvikt (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formel vikt 115.03
Procent renhet 99%
Kvalitet HPLC
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.