Läs mer
Ammoniumdihydrogenfosfat, ACS, 98,0 % min
Produktkod. 11307347
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307347 500 g 500g
11317347 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011598.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Beredning av bakpulver med natriumbikarbonat, i jäsning. Ammoniumdivätefosfat används i stor utsträckning som gödningsmedel, vilket ger fosfor och kväve till växter. Den används som en torr brandsläckare. Det är ett välkänt olinjärt optiskt material för olika optoelektroniska tillämpningar. Den används också i ett smaragdgrönt, ametist- och akvamarinkristallodlingspaket för barn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-namn fosforsyraamin
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dihydrogen phosphate
Smältpunkt 190 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98% min.
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i aceton
Formel vikt 115.03
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Densitet 1,803 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.