Läs mer
Ammonium Dihydrogen Phosphate, MilliporeSigma™
Produktkod. 15824030
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
Förpackning:
Fibre carton
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15824030 500 g Plastic Bottle 500g
15834030 50 g Fibre carton 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15824030 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1011260500
Supelco Essentials finns i lager
Använd kampanjkoden 27958
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For analysis EMSURE™ ACS, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-namn phosphoric acid amine
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium dihydrogen phosphate
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water: 368g/L at 20°C
Formel vikt 115.02
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Förpackning Plastic Bottle
Ångtryck 0.066hPa at 125°C
Densitet 1.80g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ammoniumdivätefosfat för analys EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur