missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium Dihydrogen Phosphate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Dihydrogen Phosphate |
| Smältpunkt | 190°C |
| CAS | 7722-76-1 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | (NH4)H2PO4 |
| MDL-nummer | MFCD00003396 |
| Synonym | Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate, Ammonium dihydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.03 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.80 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?