Läs mer
Ammonium Dithiocarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Dithiocarbamate |
| CAS | 513-74-6 |
| Molekylformel | CH3NS2 • NH3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Dithio-carbamic Acid Monoammonium Salt, Carbamodithioic Acid Monoammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH3NS2.H3N/c2-1(3)4;/h(H3,2,3,4);1H3 |
| LEDER | NC(S)=S.N |
| IUPAC-namn | azanium;carbamodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.171703 |
| Formel vikt | 109.9972 |