Läs mer
Ammoniumferrikdisulfatdodekahydrat, TRC
Produktkod. 30336540
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30336540 100 g
1 options
Produktkod. 30336540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634113100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(III) disulfate dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Kvantitet 100 g
Molekylformel Fe . H4 N . 12 H2 O . 2 O4 S
Synonym Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate (8CI,9CI), Ammonium ferric disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate, Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium iron sulfate ((NH4)Fe(SO4)2) dodecahydrate, Ammonium ir
InChI formel InChI=1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn azanium; järn(3+); disulfat; Dodekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 482.192
Formel vikt 482