Läs mer
Ammoniumfluorborat, MP Biomedicals
Produktkod. 11446635 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446635 100 g 5g
1 options
Produktkod. 11446635 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520409005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Fluoborate
CAS 13826-83-0
Kvantitet 100 g
Molekylformel BF4H4N
Linjär formel NH4BF4
MDL-nummer MFCD06245785
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
InChI-nyckel PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
LEDER [NH4+].F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn ammoniumtetrafluorboranid
Molekylvikt (g/mol) 104.84
PubChem CID 9964072
Formel vikt 104.84