Läs mer
Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10098319 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10098319 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10098319 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428891000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 65.0°C
Kemiskt namn eller material Ammonium fluoride
Smältpunkt -98.0°C
CAS 12125-01-8, 67-56-1
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Molekylformel FH4N
Linjär formel NH4F
MDL-nummer MFCD00011423
Flampunkt 11°C
Merck Index 15, 519
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.F
IUPAC-namn amine hydrofluoride
Molekylvikt (g/mol) 37.04
Formel vikt 37.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.45 to 0.55M
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Densitet 0.82, 0.8200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .