Läs mer
Ammonium Fluoride, 96+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10579180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10579180 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10579180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4960/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 100°C
CAS 12125-01-8
Färg White
pH 6
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel FH4N
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.F
IUPAC-namn amine hydrofluoride
Molekylvikt (g/mol) 37.04
Formel vikt 37.04g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare