Läs mer
Ammonium fluoride, 96%
Produktkod. 11487737
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11487737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16279.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Ammoniumfluorid används för etsning av glas, konservering av livsmedel, vid tryckning av textil och som malskyddsmedel. Det används i kemisk analys och vid bryggning. Det används i syntesen av NaHoF 4 och NaEuF 4 , som är viktiga i solid state-lasrar samt fotoluminescens. Fluoridjonen används som bas och nukleofil i organisk syntes. Ammoniumfluorid ger en säker avskyddsstrategi för tert-butyldimetylsilyl (TBS ) grupp under RNA-syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ammoniumfluorid används för etsning av glas, konservering av livsmedel, vid tryckning av textil och som malskyddsmedel. Det används i kemisk analys och vid bryggning. Det används i syntesen av NaHoF 4 och NaEuF 4 , som är viktiga i solid state-lasrar samt fotoluminescens. Fluoridjonen används som bas och nukleofil i organisk syntes. Ammoniumfluorid ger en säker avskyddsstrategi för tert-butyldimetylsilyl (TBS ) grupp under RNA-syntes.
Löslighet
Lättlöslig i vatten. Något lösligt i alkohol.
Noter
Hygroskopisk och ej brännbar. Vid uppvärmning sublimeras den och sönderdelas till vätefluorid och ammoniakgas, som kan rekombineras för att bilda ammoniumfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-01-8
Molekylformel FH4N
Molekylvikt (g/mol) 37.04
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydrofluorid
LEDER N.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium fluoride
Kvantitet 2500 g
Linjär formel NH4F
UN-nummer UN2505
Merck Index 14,522
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 37.04
Procent renhet 96%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.01
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.