Läs mer
Ammonium fluoride, 98+%, ACS reagent
Produktkod. 10742022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10742022
Brand: Thermo Scientific Acros 423295000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-01-8
Molekylformel FH4N
Molekylvikt (g/mol) 37.04
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydrofluorid
LEDER N.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium fluoride
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel NH4F
Merck Index 15, 519
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 37.04
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0.01% max
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.