Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium fluoride |
| Färg | Färglös till gul eller vit till gul |
| Fysisk form | Flytande eller fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 98+% |
| Linjär formel | NH4F |
| Merck Index | 15, 519 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Formel vikt | 37.04 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium fluoride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.