Läs mer
Ammonium fluoride, 98+%, for analysis
Produktkod. 10666314 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10666314 50 g Plastflaska 50g
10065353 250 g Plastflaska 250g
10126863 1 kg Plastflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10666314 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393190500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-01-8
Molekylformel FH4N
Molekylvikt (g/mol) 37.04
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydrofluorid
LEDER N.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium fluoride
Färg Färglös till gul eller vit till gul
Fysisk form Flytande eller fast
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel NH4F
Merck Index 15, 519
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 37.04
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 0.82
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.