Läs mer
Ammonium fluoride, 98+%, extra pure
Produktkod. 10296873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10296873 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
10133980 100 g Plastflaska 100g
10194020 500 g Plastflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10296873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201840025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-01-8
Molekylformel FH4N
Molekylvikt (g/mol) 37.04
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydrofluorid
LEDER N.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium fluoride
Namnnotering p.a.
Färg Färglös eller vit
Fysisk form Vidhäftande kristaller och/eller bitar
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel NH4F
Merck Index 15, 519
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 37.04
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plasttrumma
Rester efter antändning 0.01 % max. (SO4)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.