Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Fluoride |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NH4F |
| UN-nummer | 2505 |
| Formel vikt | 37.04g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Rester efter antändning | ≤0.01% |