Learn More
Ammonium Fluoride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10121850 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 g
missing translation for 'unitSize'
500g
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
10121850 500 g 500g
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10121850 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' A/4920/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Smältpunkt 100°C
CAS 12125-01-8
Färg White
pH 6
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel FH4N
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.F
IUPAC-namn amine hydrofluoride
Molekylvikt (g/mol) 37.04
Formel vikt 37.04g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.