Läs mer
Ammoniumfluoridhydrat, Puratronic™ , 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359367
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359367 25 g 25g
11349367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040216.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12449-35-3 | FH4N | 37.04 g/mol
Ammoniumfluorid används för etsning av glas, konservering av livsmedel, vid tryckning av textil och som malskyddsmedel. Det används i kemisk analys och vid bryggning. Det används i syntesen av NaHoF 4 och NaEuF 4 , som är viktiga i solid state-lasrar samt fotoluminescens. Fluoridjonen används som bas och nukleofil i organisk syntes. Ammoniumfluorid ger en säker avskyddsstrategi för tert-butyldimetylsilyl (TBS ) grupp under RNA-syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12449-35-3
Molekylformel FH4N
Molekylvikt (g/mol) 37.04
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydrofluorid
LEDER N.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium fluoride hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel NH4F·xH2O (x≈0.5)
UN-nummer UN2505
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 37.04 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9975%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.