Läs mer
Ammoniumfluorid - fluorvätesyrablandning, Honeywell™
Produktkod. 15713958
Change view
Kvantitet:
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15713958 2,5 l 2.5 L
1 options
Produktkod. 15713958 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 40207H2.5L
 Begränsad artikel
I lager
Halvledarkvalitet, AF 875-125, etsningsblandning (Honeywell 17621)
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00%
CAS Max % <20.00%, <30.00%, <70.00%
Anteckningar om renhetsgrad Semiconductor grade reagent
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2,5 l
Fysisk form Flytande, klar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium fluoride - hydrofluoric acid mixture
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium fluoride, ammonium bifluoride