Läs mer
Ammoniumfluorid, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15692970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
50kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15692970 6 x 1 kg Paket med 6
15662970 100 g 100g
15672970 1 kg 1kg
15682970 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15692970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 301016X1KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-01-8
Molekylformel FH4N
Molekylvikt (g/mol) 37.04
MDL-nummer MFCD00011423
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydrofluorid
LEDER N.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Fluoride
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel NH4F
UN-nummer UN2505
Formel vikt 37.04
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Rester efter antändning ≤0.005% (as SO4)