Läs mer
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid, LC-MS
Produktkod. 15203075 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Borosilicate Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15203075 1 L Borosilicate Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15203075 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer MB1221
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mobile phase blend suitable for analysis such as vitamin D and drugs of abuse testing, and packaged in a borosilicate glass bottle that can be used directly on the LC-MS instrument. | CAS: 540-69-2 | CH4O | 32.04 g/mol
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid, 0.57 to 0.69g/L (Ammonium Formate, w/v), CAS Number-540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
  • Suitable for use in LC/MS and UHPLC applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Mobile phase blend suitable for vitamin D and drugs of abuse testing  
  • Packaged in borosilicate glass bottles to prevent metal adduct formation, which can be used directly on the instrument
  • Ammonium formate- a commonly used HPLC buffer that is compatible with LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 64.7°C
Kemiskt namn eller material Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid
Namnnotering Mobile-phase solvent blend
CAS 540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
pH 3.5 (25°C)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00004595
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Kvalitet UHPLC-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10mM Ammonium Formate
Förpackning Borosilicate Glass Bottle
Ångtryck 128 at 20°C
Densitet 0.791 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10mM Ammonium Formate in Methanol + 0.05% Formic Acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.