Läs mer
Ammoniumformat, 98+%
Produktkod. 11362468
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362468 50 g 50g
11352468 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014517.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63,056 g/mol
Ammoniumformiat används ofta i olika organiska reaktioner som Leuckart-reaktion som involverar reduktiv aminering av aldehyder och ketoner. Den fungerar som en buffert vid högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och vätskekromatografi-masspektrometri (LC/MS). Den finner tillämpning i palladium på kol (Pd/C) reduktion av funktionella grupper. Till exempel reduktion av alkener till alkaner och formaldehyd till metanol. Det används också för att framställa myrsyra insitu samt används för att lagra myrsyra genom att göra det som ett ammoniumsalt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-69-2
Molekylformel CH5NO2
Molekylvikt (g/mol) 63.056
MDL-nummer MFCD00013103
InChI-nyckel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-namn azanium;formiat
LEDER C(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium formate
Smältpunkt ∼116 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Odör Ammoniakliknande
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.28 g/mL
Linjär formel HCO2NH4
Beilstein 3625095
Merck Index 14,523
Löslighetsinformation Löslig i vatten, flytande ammoniak och alkohol.
Formel vikt 63.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.