Läs mer
Ammonium formate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10203230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10203230 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10203230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5080/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 115°C
CAS 540-69-2
Färg White
pH 6.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CH5NO2
MDL-nummer 13103
InChI-nyckel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC=O
IUPAC-namn formic acid amine
Molekylvikt (g/mol) 63.06
Formel vikt 63.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.