missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium Formate-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Formate-D5 |
| CAS | 65387-23-7 |
| Molekylformel | C D O2 . D4 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Formic-d acid-d, ammonium-d3 salt (9 CI), Ammonium Formate-d5, Ammonium Formate-D5, Ammonium-d4 Formate-d, Formic-d acid ammonium-d4 salt |
| InChI formel | InChI=1 S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4 |
| LEDER | [2 H]C(=O)[O-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | deuterioformate;tetradeuterioazanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.0867 |
| Formel vikt | 68.0634 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?